Learn More
N-Octyl Nortadalafil, TRC
Código de producto. 30137510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137510 10 mg 10 miligramos
30135345 25 mg 25 miligramos
30011200 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO24135010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173706-35-8
Fórmula molecular C29 H33 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 487.59
Sinónimo Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-octyl-, (6R,12aR)-, N-Octylnortadalafil
Nombre IUPAC (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-6-octil-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-dione
SMILES CCCCCCCCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Octyl Nortadalafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H33N3O4/c1-2-3-4-5-6-9-14-31-17-26(33)32-23(29(31)34)16-21-20-10-7-8-11-22(20)30-27(21)28(32)19-12-13-24-25(15-19)36-18-35-24/h7-8,10-13,15,23,28,30H,2-6,9,14,16-18H2,1H3/t23-,28-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.2471
Porcentaje de pureza >95%