Learn More
Galato de n-octilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392356 25 g 25 g
11302366 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06081.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1034-01-1 | C15H22O5 | 282.336 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1034-01-1
Fórmula molecular C15H22O5
Peso molecular (g/mol) 282.336
Número MDL MFCD00002197
Clave InChI NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octyl gallate, n-octyl gallate, progallin o, stabilizer ga 8, n-octylgallate, gallic acid, octyl ester, gallic acid n-octyl ester, gallic acid octyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, octyl ester, oktylester kyseliny gallove
PubChem CID 61253
ChEBI CHEBI:83631
Nombre IUPAC octilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES CCCCCCCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyl gallate
Punto de fusión 96°C to 102°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2132305
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.34
Porcentaje de pureza ≥98%