Learn More
n-Octil-β-D-glucopiranósido, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446462 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446462 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11446462 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215005410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00€
    853.65€ / 10 g
    Ahorro 43.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
n-Octil-β-D-glucopiranósido, > 98%, polvo blanco, detergente no iónico para proteína de membrana.
  • Detergente alquil-glucósido no iónico utilizado comúnmente en la solubilización de proteínas de membrana y fosfolípidos.
  • Se utiliza en relaciones molar dependientes para la solubilización de las bicapas de fosfatidilcolina.
  • Se utiliza para la cristalización de proteínas, así como para la mejora de la separación de oligosacáridos a partir de glicoproteínas mediante la endoglucosidasa F.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyl-β-D-glucopyranoside
Nombre de nota Biología molecular
CAS 155751-72-7, 29836-26-8
Punto de fusión 89 °C a 100 °C (Literatura)
Color Blanco
Notas de grado de pureza 0.98
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Fórmula molecular C14H28O6
Cantidad 10 g
Beilstein 84118
Sinónimo okadaic acid, potassium salt, okadaic acid potassium salt, okadaic acidpotassium salt
Información de solubilidad Soluble en agua (10mg/mL - solución clara incolora).
Clave InChI UXRQUXBFVICHQJ-UHFFFAOYSA-M
Rotación óptica -31 ±3° (c=5, agua)
SMILES CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[K+]
Nombre IUPAC Potasio;2-hidroxi-3-[11-hidroxi-2-[4-[4-hidroxi-2-[1-hidroxi-3-(3-metil-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-il)butil]-3-metilidenespiro[4a,7,8,8a-tetrahidro-4H-pirano[3,2-b]piran-6,5'-oxolano]-2'-il]but-3-en-2-il]-4-metil-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-4-en-8-il]
Peso molecular (g/mol) 292.4
PubChem CID 44134868
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.4
Forma física Polvo