Learn More
Cloroformiato de n-octilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Octyl Chloroformate |
| CAS | 7452-59-7 |
| Fórmula molecular | C9H17ClO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Chloroformic Acid Octyl Ester, 1-OctylChloroformate, Octyl Chloroformate, n-Octyl Chloroformate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9(10)11/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | carbonocloridato de octilo |
| Peso molecular (g/mol) | 192.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0917 |