Learn More
n-Octil-beta-D-tioglucopiranósido, grado de electroforesis, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480577 5 g 5 g
15400587 2.5 g 2.50 g
15490577 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66416.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85618-21-9 | C14H28O5S | 308.433 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85618-21-9
Fórmula molecular C14H28O5S
Peso molecular (g/mol) 308.433
Número MDL MFCD00012189
Clave InChI CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Sinónimo octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-octilsulfaniloxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Punto de fusión 128°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 4182783
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.44
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Electroforesis
Forma física Polvo cristalino