Learn More
n-Octilo-beta-D-tioglucopiranósido, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483689 10 g 10 g
15493689 2.5 g 2.50 g
15473689 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61028.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Detergente no iónico utilizado para la solubilización de proteínas de membrana
n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside is used for cell lysis or to solubilise membrane proteins without denaturing them. This is particularly of use in order to crystallise them or to reconstitute them into lipid bilayers. It has been used in a study to assess the crystallization and preliminary x-ray analysis of human plasma apolipoprotein C-I. It has also been used in a study that investigated the identification of Chlamydia pneumoniae proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-octil-beta-D-tioglucopiranósido se utiliza para la lisis celular o para solubilizar proteínas de membrana sin desnaturalizarlas. Esto es particularmente útil para cristalizarlas o reconstituirlas en bicapas de lípidos. Se ha utilizado en un estudio para evaluar la cristalización y el análisis preliminar de rayos X de la apolipoproteína C-I plasmática humana. También se ha utilizado en un estudio que investigó la identificación de proteínas de la Chlamydia pneumoniae.
Solubilidad
Soluble en etanol, agua o metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85618-21-9
Fórmula molecular C14H28O5S
Peso molecular (g/mol) 308.433
Número MDL MFCD00012189
Clave InChI CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Sinónimo octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-octilsulfaniloxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Punto de fusión 128°C
Color Blanco
Cantidad 10 g
Beilstein 4182783
Información de solubilidad Soluble in ethanol, water or methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.44
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino