Learn More
Acrilato de n-octilo (estabilizado con MEHQ), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Octyl Acrylate |
| CAS | 2499-59-4 |
| Fórmula molecular | C11H20O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 1-Octyl acrylate, ENT 3827, NOAA, NSC 5177, Octyl 2-Propenoate, Octyl Acrylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-11(12)4-2/h4H,2-3,5-10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | octil prop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 184.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1463 |