Learn More
Acetato de n-octilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382506 50 g 50 g
11392506 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06405.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112-14-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-14-1
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.27
Número MDL MFCD00009562
Clave InChI YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
PubChem CID 8164
ChEBI CHEBI:87495
Nombre IUPAC acetato de octilo
SMILES CCCCCCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyl acetate
Densidad 0.868
Punto de ebullición 210°C to 211°C
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Fórmula lineal CH3CO2(CH2)7CH3
Índice de refracción 1.419
Cantidad 50 g
Beilstein 1754554
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza ≥98%