Learn More
N-octil 4-hidroxibenzoato, TRC
Código de producto. 30425596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425596 1 g -
30410457 100 mg -
30425368 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO1484731G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219-38-1
Fórmula molecular C15H22O3
Peso molecular (g/mol) 250.33
Sinónimo Benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester (9CI, ACI), Benzoic acid, p-hydroxy-, octyl ester (6CI, 7CI, 8CI), n-Octyl 4-hydroxybenzoate, n-Octyl p-hydroxybenzoate, NSC 309820, Octyl 4-hydroxybenzoate, Octyl p-hydroxybenzoate, Octyl paraben, p-Hydroxybenzoic acid octyl ester
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de octilo
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Octyl 4-Hydroxybenzoate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-15(17)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16H,2-7,12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1569