Learn More
N-octil 4-hidroxibenzoato, TRC
Código de producto. 30410457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30410457 100 mg -
30425596 1 g -
30425368 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30410457 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO148473100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1219-38-1
Fórmula molecular C15H22O3
Peso molecular (g/mol) 250.33
Sinónimo Benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester (9CI, ACI), Benzoic acid, p-hydroxy-, octyl ester (6CI, 7CI, 8CI), n-Octyl 4-hydroxybenzoate, n-Octyl p-hydroxybenzoate, NSC 309820, Octyl 4-hydroxybenzoate, Octyl p-hydroxybenzoate, Octyl paraben, p-Hydroxybenzoic acid octyl ester
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de octilo
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Octyl 4-Hydroxybenzoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-15(17)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16H,2-7,12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1569