Learn More
4-Hidroxibenzoato de n-octilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478720 5 g 5 g
11498526 25 g 25 g
11408536 100 g 100 g
11418536 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11478720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15964.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1219-38-1 | C15H22O3 | 250.34 g/mol
n-Octyl 4-hydroxybenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-hidroxibenzoato de n-octilo es una importante materia prima y producto intermediario que se utiliza en síntesis orgánica y en los campos de los productos farmacéuticos agroquímicos y de colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, fenoxietanol y propilenglicol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219-38-1
Fórmula molecular C15H22O3
Peso molecular (g/mol) 250.34
Número MDL MFCD00016482
Clave InChI RIKCMEDSBFQFAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octylparaben, n-octyl 4-hydroxybenzoate, octyl paraben, octyl p-hydroxybenzoate, p-hydroxybenzoic acid octyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester, p-oxybenzoesaureoctylester, 4-hydroxybenzoic acid n-octyl ester, unii-4uvk431k6b, p-oxybenzoesaureoctylester german
PubChem CID 14642
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de octilo
SMILES CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 50°C to 53°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol,phenoxy ethanol and propylene glycol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.34
Porcentaje de pureza 98%