Learn More
n-Octil 4-Hidroxibenzoato-2,3,5,6-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Octyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 2708282-26-0 |
| Fórmula molecular | C15 D4 H18 O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid octyl ester, Octyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Octyl p-hydroxybenzoate-d4, Octyl paraben-d4, p-Hydroxybenzoic acid-d4 octyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-15(17)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16 H,2-7,12H2,1H3/i8D,9 D,10 D,11 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzoato de octilo |
| Peso molecular (g/mol) | 254.358 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.182 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?