Learn More
N-octanoilglicina-13C2,15N, TRC
Código de producto. 30416389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416389 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30416389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23973710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Octanoylglycine-13C2,15N
CAS 2483829-94-1
Fórmula molecular C813C2H1915NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-(1-Oxooctyl)glycine-3C2,15N, Capryloylglycine-3C2,15N, Lipacide C 8G-3C2,15N
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO3/c1-2-3-4-5-6-7-9(12)11-8-10(13)14/h2-8H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)/i8+1,10+1,11+1
SMILES O=[13C](O)[13C]([H])([H])[15N]([H])C(CCCCCCC)=O
Nombre IUPAC octanoilglicina-13C2-15N
Peso molecular (g/mol) 204.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.14