Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Octanoil-N-metil-D-glucamina
Código de producto. 15475769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475769 5 g 5 g
15465769 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475769 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63574.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Detergente no iónico para solubilizar proteínas de membrana
N-Octanoyl-N-methylglucamine has been used in a study to assess disordered the N-terminus of PKA. It has also been used in a study to investigate the usefulness of sugar surfactants as solubilizing agents in parenteral formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Octanool-N-metilglucamina se ha utilizado en un estudio para evaluar el N-terminal desordenado de PKA. También se ha utilizado en un estudio para investigar la utilidad de los tensioactivos de azúcar como agentes solubilizantes en formulaciones parenterales.
Solubilidad
Soluble en agua (10 %).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85316-98-9
Fórmula molecular C15H31NO6
Peso molecular (g/mol) 321.414
Número MDL MFCD00134152
Clave InChI SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
Sinónimo mega-8, n-octanoyl-n-methylglucamine, mega 8, mega-8 solution, n-methyl-n-octanoyl-d-glucamine, n-d-glucityl-n-methyloctanamide, mega-8 500 mm solution, n-methyl-n-2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl octanamide, octanoyl-n-methylglucamide
PubChem CID 160091
Nombre IUPAC N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]octanamida
SMILES CCCCCCCC(=O)N(C)CC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Octanoyl-N-methyl-D-glucamine
Punto de fusión 80°C to 90°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 5816747
Información de solubilidad Soluble in water (10%).
Rotación óptica −18° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.41
Forma física Polvo