Learn More
Ácido N-octanoico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11463633 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11463633 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10617612 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
12668645 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463633 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0030/PB17
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 124-07-2
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL 4429
Clave InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
Nombre IUPAC ácido octanoico
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Specifications
Punto de fusión de 16 °C
Color Amarillo
Punto de ebullición 237 °C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 5
Formula Weight (peso de la fórmula) 144,21g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons
Product Identifier
  • Octanoic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.