Learn More
Cloruro de n-octadeciltrimetilamonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417148 10 g 10 g
15407148 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60665.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-03-8 | C21H46ClN | 348.06 g/mol
Emulsion (main components are high polymeric and cyclic silicones); forms a protective film to coat split ends; conditioning agent for rinses and shampoos; glazing agent for hair.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Emulsión (los componentes principales son siliconas altamente poliméricas y cíclicas ); forma una película protectora para cubrir las puntas abiertas; agente acondicionador para enjuagues y champús; agente de recubrimiento para el pelo.
Solubilidad
Soluble en agua 1,759 mg/l @ 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-03-8
Fórmula molecular C21H46ClN
Peso molecular (g/mol) 348.06
Número MDL MFCD00050188
Clave InChI VBIIFPGSPJYLRR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n,n,n-trimethyloctadecan-1-aminium chloride, stac, octadecyltrimethylammonium chloride, cation ab, stearyltrimethylammonium chloride, steartrimonium chloride, trimethyloctadecylammonium chloride, 1-octadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, nissan cation ab, aliquat 7
PubChem CID 8155
ChEBI CHEBI:81710
Nombre IUPAC trimetil(octadecil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octadecyltrimethylammonium chloride
Fórmula lineal CH3(CH2)17N(Cl)(CH3)3
Cantidad 10 g
Beilstein 3917847
Información de solubilidad Soluble in water 1.759mg/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.05
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Octadecyltrimethylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Octadecyltrimethylammonium chloride