Learn More
Cloruro de n-octadeciltrimetilamonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407148 2 g 2 g
15417148 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60665.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-03-8 | C21H46ClN | 348.06 g/mol
Emulsion (main components are high polymeric and cyclic silicones); forms a protective film to coat split ends; conditioning agent for rinses and shampoos; glazing agent for hair.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Emulsión (los componentes principales son siliconas altamente poliméricas y cíclicas ); forma una película protectora para cubrir las puntas abiertas; agente acondicionador para enjuagues y champús; agente de recubrimiento para el pelo.
Solubilidad
Soluble en agua 1,759 mg/l @ 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-03-8
Fórmula molecular C21H46ClN
Peso molecular (g/mol) 348.06
Número MDL MFCD00050188
Clave InChI VBIIFPGSPJYLRR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n,n,n-trimethyloctadecan-1-aminium chloride, stac, octadecyltrimethylammonium chloride, cation ab, stearyltrimethylammonium chloride, steartrimonium chloride, trimethyloctadecylammonium chloride, 1-octadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, nissan cation ab, aliquat 7
PubChem CID 8155
ChEBI CHEBI:81710
Nombre IUPAC trimetil(octadecil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octadecyltrimethylammonium chloride
Fórmula lineal CH3(CH2)17N(Cl)(CH3)3
Cantidad 2 g
Beilstein 3917847
Información de solubilidad Soluble in water 1.759mg/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.05
Porcentaje de pureza 95%