Learn More
n-Octadeciltriclorosilano, 95 %, cont. 5-10 % isómeros ramificados, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462368 250 g 250 g
11452368 50 g 50 g
11442368 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15732.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 112-04-9 | C18H37Cl3Si | 387.929 g/mol
n-Octadecyltrichlorosilane is used in semiconductor industry to form self-assembled monolayer thin films on silicon dioxide substrates. Used in molecular electronics, as thin insulating gates in Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors. It is also used in platinum catalyzed synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-octadeciltriclorosilano se utiliza en la industria de los semiconductores para formar películas delgadas monocapa autoensambladas en sustratos de dióxido de silicio. Se utiliza en electrónica molecular, como puertas aislantes finas en transistores de efecto de campo metal-aislante-semiconductor. También se utiliza en la síntesis catalizada de platino.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenar bajo gas inerte seco. Mantener alejado del agua/la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-04-9
Fórmula molecular C18H37Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 387.929
Número MDL MFCD00000484
Clave InChI PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
PubChem CID 8157
Nombre IUPAC tricloro(octadecil)silano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 160°C to 162°C (3mmHg)
Nombre del producto químico o material n-Octadecyltrichlorosilane
Punto de fusión ∼20°C
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 189°C (372°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.46
Sensibilidad Moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo cont. de 5 a 10 % de isómeros ramificados
Densidad 0.984
Fórmula lineal CH3(CH2)17SiCl3
Número UN UN1800
Beilstein 1778847
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.94
Porcentaje de pureza 95%