Learn More
n-Octadeciltriclorosilano, 95 %, cont. 5-10 % isómeros ramificados, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452368 50 g 50 g
11462368 250 g 250 g
11442368 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15732.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-04-9 | C18H37Cl3Si | 387.929 g/mol
n-Octadecyltrichlorosilane is used in semiconductor industry to form self-assembled monolayer thin films on silicon dioxide substrates. Used in molecular electronics, as thin insulating gates in Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors. It is also used in platinum catalyzed synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-octadeciltriclorosilano se utiliza en la industria de los semiconductores para formar películas delgadas monocapa autoensambladas en sustratos de dióxido de silicio. Se utiliza en electrónica molecular, como puertas aislantes finas en transistores de efecto de campo metal-aislante-semiconductor. También se utiliza en la síntesis catalizada de platino.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenar bajo gas inerte seco. Mantener alejado del agua/la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-04-9
Fórmula molecular C18H37Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 387.929
Número MDL MFCD00000484
Clave InChI PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
PubChem CID 8157
Nombre IUPAC tricloro(octadecil)silano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 160°C to 162°C (3mmHg)
Nombre del producto químico o material n-Octadecyltrichlorosilane
Punto de fusión ∼20°C
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo cont. de 5 a 10 % de isómeros ramificados
Fórmula lineal CH3(CH2)17SiCl3
Número UN UN1800
Beilstein 1778847
Temperatura de inflamación 189°C (372°F)
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.94
Porcentaje de pureza 95%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.46
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.984
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Octadecyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecyltrichlorosilane