Learn More
n-octadeciltriclorosilano (> 90%), CTR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | n-Octadecyltrichlorosilane |
| CAS | 112-04-9 |
| Fórmula molecular | C18H37Cl3Si |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | tricloro(octadecil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 387.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.173 |