Learn More
Sulfato de n-octadecilo, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762285 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10762285 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10380484 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10521154 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762285 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384890010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-04-3
Fórmula molecular C18H37NaO4S
Peso molecular (g/mol) 372.55
Número MDL MFCD00007469
Clave InChI NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
PubChem CID 23673604
Nombre IUPAC sodio; sulfato octadecílico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octadecyl sulfate, sodium salt
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 211.0°C to 213.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Ex Sulfated Ash)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)17OSO3Na
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Octadecyl sulfate, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.