Learn More
n-Octadecil mercaptano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10544314 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10544314 500 g Frasco de vidrio 500 g
10173541 25 g Frasco de vidrio 25 g
10317241 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10544314 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354985000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2885-00-9 | C18H38S | 286.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2885-00-9
Fórmula molecular C18H38S
Peso molecular (g/mol) 286.56
Número MDL MFCD00004886
Clave InChI QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecanethiol, 1-octadecanethiol, stearyl mercaptan, n-octadecyl mercaptan, octadecyl mercaptan, 1-mercaptooctadecane, octadecanthiol, n-octadecanethiol, octadecanethol, stearylmercaptan
PubChem CID 17905
Nombre IUPAC octadecano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octadecyl mercaptan
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 25.0°C to 35.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 366.0°C
Temperatura de inflamación 185°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)16CH2SH
Índice de refracción 1.4645
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.56
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Octadecyl mercaptan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.