Learn More
Alcohol n-octadecil-1,1-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Octadecanol-1,1-D2 |
| CAS | 86369-69-9 |
| Fórmula molecular | C18 D2 H36 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1-Octadecan-1,1-d2-ol (9 CI, ACI), α-Dideuteriostearyl alcohol;Stearyl-1,1-d2 alcohol, 1-Octadecanol-1,1-d2, 1-Octadecanol-1,1-D2, n-Octadecyl-1,1-d2 alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3/i18D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuteriooctadecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 272.506 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.305 g/mol |
| Mostrar más |