Learn More
n-Octadecanofenona, 99 %
Código de producto. 15480158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480158 25 g 25 g
15460158 1 g 1 g
15470158 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53394.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6786-36-3
Fórmula molecular C24H40O
Peso molecular (g/mol) 344.583
Número MDL MFCD00010700
Clave InChI DBLXXVQTWJFJFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecanophenone, stearophenone, n-octadecanophenone, heptadecyl phenyl ketone, 1-octadecanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-octadecanone #
PubChem CID 81244
Nombre IUPAC 1-feniloctadecan-1-ona
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octadecanophenone
Punto de fusión 65°C to 67°C
Punto de ebullición 425°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.58
Porcentaje de pureza 99%