Learn More
N-(o-tolil)tiourea, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486066 250 g 250 g
11466066 10 g 10 g
11476066 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22350.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-78-8
Fórmula molecular C8H10N2S
Peso molecular (g/mol) 166.24
Número MDL MFCD00041162
Clave InChI ACLZYRNSDLQOIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolylthiourea, 2-methylphenyl thiourea, n-o-tolyl thiourea, 1-2-methylphenyl thiourea, n-2-methylphenyl thiourea, 1-2-methylphenyl-2-thiourea, 2-tolylthiourea, 1-o-tolyl-2-thiourea, thiourea, 2-methylphenyl, 1-o-tolyl thiourea
PubChem CID 2787703
Nombre IUPAC (2-metilfenil)tiourea
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(o-Tolyl)thiourea
Punto de fusión 155°C to 158°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 2086802
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.25
Porcentaje de pureza ≥97%