Learn More
N,O-Ditrityl Losartan, TRC
Código de producto. 30373511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373511 250 mg
30370681 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494320250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1796930-34-1
Fórmula molecular C60 H51 Cl N6 O
Peso molecular (g/mol) 907.54
Sinónimo 2H-Tetrazole, 5-[4'-[[2-butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-, 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-2-(triphenylmethyl)tetrazole, 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole, 2H-Tetrazole, 5-[4'-[[2-butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-, 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl)oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-2-(triphenylmethyl)tetrazole
Nombre IUPAC 5-[2-[4-[[2-butil-4-cloro-5-(tritiloximetil)imidazol-1-il]metil]fenil]fenil]2-tritiltetrazol
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn(n7)C(c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Ditrityl Losartan
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C60H51ClN6O/c1-2-3-38-56-62-57(61)55(44-68-60(50-30-16-7-17-31-50,51-32-18-8-19-33-51)52-34-20-9-21-35-52)66(56)43-45-39-41-46(42-40-45)53-36-22-23-37-54(53)58-63-65-67(64-58)59(47-24-10-4-11-25-47,48-26-12-5-13-27-48)49-28-14-6-15-29-49/h4-37,39-42H,2-3,38,43-44H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 906.3813