Learn More
N,O-dinonanoilvanililamina, Mikromol™
Código de producto. 30051311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051311 25 mg 25 miligramos
30052230 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051311 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1033.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,O-dinonanoilvanililamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Dinonanoylvanillylamine
CAS 2727060-97-9
Nombres de analitos o componentes N,O-Dinonanoylvanillylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H43 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N,O-Dinonanoylvanillylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C26H43NO4/c1-4-6-8-10-12-14-16-25(28)27-21-22-18-19-23(24(20-22)30-3)31-26(29)17-15-13-11-9-7-5-2/h18-20H,4-17,21H2,1-3H3,(H,27,28)
SMILES CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(OC(=O)CCCCCCCC)c(OC)c1
Nombre IUPAC nonanoato de [2-metoxi-4-[(nonanoilamino)metil]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 433.62
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.3192 g/mol