Learn More
Clorhidrato de N,O-dimetilhidroxilamina, TRC
Código de producto. 30387106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387106 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30387106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473400100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N,O-Dimethylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 6638-79-5
Fórmula molecular C2 H7 N O . H Cl
Cantidad 100 g
Sinónimo N-Methoxymethylamine Hydrochloride, N-Methyl-N-methoxyamine Hydrochloride, O-Methyl Hydroxy(methyl)amine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
SMILES Cl.O(NC)C
Nombre IUPAC N-metoximetanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 97.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.0294