Learn More
Clorhidrato de N,o-dimetilhidroxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488067 100 g 100 g
11468067 5 g 5 g
11478067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17469.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6638-79-5 | C2H8ClNO | 97.54 g/mol
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of 2-acyloxazoles from 2-oxazolemagnesium chloride and N-methoxy-N-methyl-3-oxo-butyramide from diketene. It is also used in amide coupling reactions to form Weinreb amides, which are useful in the Weinreb ketone synthesis. In addition, it is used in the preparation of an inhibitor of the NLS-derived BC peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de N,O-dimetilhidroxilamina se utiliza como reactivo en la preparación de 2-aciloxazoles a partir de cloruro de 2-oxazolmagnesio y N-metoxi-N-metil-3-oxo-butiramida a partir de diceteno. También se utiliza en reacciones de acoplamiento de amidas para formar amidas de Weinreb, que son útiles en la síntesis de cetona de Weinreb. Además, se utiliza en la preparación de un inhibidor de péptidos BC derivados de NLS.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6638-79-5
Fórmula molecular C2H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 97.54
Número MDL MFCD00012485
Clave InChI USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochloride
PubChem CID 81138
SMILES [H+].[Cl-].CNOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión 112°C to 115°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3650353
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Nombre IUPAC N-metoximetanamina;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.55
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride