Learn More
Bromuro de N,O-dimetil-naltrexona, TRC
Código de producto. 30383514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383514 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30383514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47499825MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Dimethyl-Naltrexone Bromide
CAS 1005410-37-6
Fórmula molecular C22H28BrNO4
Cantidad 25 mg
Sinónimo (3R,4R,4aS,7aR,12bS)-3-(Cyclopropylmethyl)-4a-hydroxy-9-methoxy-3-methyl-7-oxo-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-3-ium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28NO4.BrH/c1-23(12-13-3-4-13)10-9-21-18-14-5-6-16(26-2)19(18)27-20(21)15(24)7-8-22(21,25)17(23)11-14;/h5-6,13,17,20,25H,3-4,7-12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t17-,20+,21+,22-,23?;/m1./s1
SMILES [Br-].COc1ccc2C[C@@H]3[C@]4(O)CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N+]3(C)CC6CC6
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(ciclopropilmetil)-4a-hidroxi-9-metoxi-3-metil-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-3-io-7-ona;bromuro
Peso molecular (g/mol) 450.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.1202