Learn More
Clorhidrato de N,O-didesmetilvenlafaxina, Mikromol™
Código de producto. 30052092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052092 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052092 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0393.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N,O-didesmetilvenlafaxina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
CAS 300827-92-3
Nombres de analitos o componentes N,O-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 0Desvenlafaxine Related Compound B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Nombre IUPAC 4-[1-(1-hidroxiciclohexil)-2-(metilamino)etil]fenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 285.81
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1496 g/mol