Learn More
Clorhidrato de N,O-didesmetiltramadol, Mikromol™
Código de producto. 30050947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050947 100 mg 100 miligramos
30050225 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050947 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0007.08
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N,O-didesmetiltramadol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride
CAS 333338-16-2
Nombres de analitos o componentes N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride, Guaiacol Imp. H (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11;/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3;1H/t12-,14+;/m1./s1
SMILES Cl.CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Nombre IUPAC 3-[(1R,2R)-1-hidroxi-2-(metilaminometil)ciclohexil]fenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 271.78
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1339 g/mol