Learn More
(+)-N,O-Didesmetil Tramadol, TRC
Código de producto. 30372648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30372648 5 mg
1 options
Código de producto. 30372648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4412305MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol
CAS 144830-18-2
Fórmula molecular C14 H21 N O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Phenol, 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, (1R-cis)-, 3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, (+)-N,O-Didesmethyl Tramadol, (+)-N,O-Didesmethyltramadol, (R,R)-N,O-Didesmethyltramadol, 3-[(1R-cis)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1
SMILES CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Nombre IUPAC 3-[(1R,2R)-1-hidroxi-2-(metilaminometil)ciclohexilfenol
Peso molecular (g/mol) 235.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1572