Learn More
N,O-Dibenzoilo-L-tirosina (>90%), TRC
Código de producto. 30377892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30377892 10 g 10 g
30371143 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42267010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14325-35-0
Fórmula molecular C23H19NO5
Peso molecular (g/mol) 389.4
Sinónimo N-Benzoyl-L-Tyrosine Benzoate (Ester), L-N-Benzoyltyrosine Benzoate (Ester), Tiropramide Impurity A
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)[C@@H]2OC1CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Dibenzoyl-L-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C23H19NO5/c25-21(17-7-3-1-4-8-17)24-20(22(26)27)15-16-11-13-19(14-12-16)29-23(28)18-9-5-2-6-10-18/h1-14,20H,15H2,(H,24,25)(H,26,27)
Cantidad 10 g