Learn More
N,O-Dibenzoilo-DL-tirosil-N', N'-dipropilamida, TRC
Código de producto. 30386853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386853 1 g
30374665 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4226801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57227-08-4
Fórmula molecular C29 H32 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 472.58
Sinónimo α-(Benzoylamino)-4-(benzoyloxy)-N,N-dipropylbenzenepropanamide, (±)-α-(Benzoylamino)-4-(benzoyloxy)-N,N-dipropylbenzenepropanamide, Tiropramide Impurity B
Nombre IUPAC [4-[2-benzamido-3-(dipropilamino)-3-oxopropil]fenilo] benzoato
SMILES CCCN(CCC)C(=O)C(Cc1ccc(OC(=O)c2ccccc2)cc1)NC(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Dibenzoyl-DL-tyrosyl-N',N'-dipropylamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C29H32N2O4/c1-3-19-31(20-4-2)28(33)26(30-27(32)23-11-7-5-8-12-23)21-22-15-17-25(18-16-22)35-29(34)24-13-9-6-10-14-24/h5-18,26H,3-4,19-21H2,1-2H3,(H,30,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.2362
Porcentaje de pureza >95%