Learn More
N,O-diacetilamivudina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,O-Diacetyllamivudine |
| CAS | 158629-13-1 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 O5 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2R-cis)-N-[1-[2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide (9CI), 1,3-Oxathiolane, acetamide deriv., N,O-Diacetyllamivudine, (2R-cis)-N-[1-[2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide (9CI), 1,3-Oxathiolane, acetamide deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O5S/c1-7(16)13-9-3-4-15(12(18)14-9)10-6-21-11(20-10)5-19-8(2)17/h3-4,10-11H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14,16,18)/t10-,11+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)C)O2 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,5S)-5-(4-acetamido-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 313.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.073 |