Learn More
N,O-diacetilamivudina, Mikromol
Código de producto. 30463568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463568 25 mg
1 options
Código de producto. 30463568 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0749.150025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,O-diacetilamivudina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Diacetyllamivudine
CAS 158629-13-1
Nombres de analitos o componentes N,O-Diacetyllamivudine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N3 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N,O-Diacetyllamivudine, (2R-cis)-N-[1-[2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide (9CI), 1,3-Oxathiolane, acetamide deriv.
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O5S/c1-7(16)13-9-3-4-15(12(18)14-9)10-6-21-11(20-10)5-19-8(2)17/h3-4,10-11H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14,16,18)/t10-,11+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)C)O2
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,5S)-5-(4-acetamido-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 313.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.073 g/mol