Learn More
N,O-Diacetato Isoaciclovir, TRC
Código de producto. 30135680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135680 10 mg 10 miligramos
30136864 100 mg 100 miligramos
30008653 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD10310010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91702-60-2
Fórmula molecular C12 H15 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 309.278
Nombre IUPAC 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purina-7-il)metaxi]acetato de etil
SMILES CC(=O)NC1=Nc2ncn(COCCOC(=O)C)c2C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-7-yl)methoxy]ethyl acetate
Cantidad 10 mg
Sinónimo Acetamide, N-[7-[[2-(acetyloxy)ethoxy]methyl]-6,7-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]- (9CI, ACI), N-[7-[[2-(Acetyloxy)ethoxy]methyl]-6,7-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N5O5/c1-7(18)14-12-15-10-9(11(20)16-12)17(5-13-10)6-21-3-4-22-8(2)19/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.107