Learn More
N,O-Di(2-hidroxietil)-2-amino-5-nitrofenol, TRC
Código de producto. 30376621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376621 500 mg
30371261 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD451765500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59820-43-8
Fórmula molecular C10H14N2O5
Peso molecular (g/mol) 242.23
SMILES OCCNc1ccc(cc1OCCO)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material N,O-Di(2-hydroxyethyl)-2-amino-5-nitrophenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O5/c13-4-3-11-9-2-1-8(12(15)16)7-10(9)17-6-5-14/h1-2,7,11,13-14H,3-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0903