Learn More
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida, +98 %
Código de producto. 11489902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489902 250 g 250 g
11469902 10 g 10 g
11479902 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489902 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12033.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,403 g/mol
La N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida se utiliza como reactivo de derivatización para el análisis por cromatografía de gases y espectrometría de masas de ácidos fenólicos en frutas. También se utiliza como reactivo en la preparación de ribósidos y análogos de pirimidinona que muestran propiedades antitumorales. Desempeña un papel importante como reactivo para la desulfuración regioselectiva de los sulfatos de polisacárido. Además, se utiliza para preparar éteres trimetilsilílicos de carbohidratos y alcoholes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida se utiliza como reactivo de derivatización para la cromatografía de gases y el análisis de espectrometría de masas de los ácidos fenólicos en las frutas. También se utiliza como reactivo en la preparación de ribósidos y análogos de pirimidinona que muestran propiedades antitumorales. Desempeña un papel importante como reactivo para la desulfuración regioselectiva de los sulfatos de polisacárido. Además, se utiliza para preparar los éteres de trimetilsililo de carbohidratos y alcoholes.
Solubilidad
Miscible con cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25561-30-2
Fórmula molecular C8H18F3NOSi2
Número MDL MFCD00008269
Sinónimo bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.97
Punto de ebullición 145°C to 147°C
Temperatura de inflamación 23°C
Índice de refracción 1.384
Cantidad 250 g
Número UN UN2924
Beilstein 3607620
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform.
Clave InChI XCOBLONWWXQEBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)OC(=N[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Trimetilsilil 2,2,2-trifluoroN-(trimetilsililo)etanimidato
Peso molecular (g/mol) 257.40
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.4
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
RU– Solo para uso en investigación