Learn More
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida (~90%), TRC
Código de producto. 30010503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010503 25 g 25 g
30008704 5 g 5 g
30005716 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB58867025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25561-30-2
Fórmula molecular C8 H18 F3 N O Si2
Peso molecular (g/mol) 257.4
Sinónimo BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Nombre IUPAC trimetilsililo (1E)-2,2,2-trifluoro-N-trimetilsililetanimidato
SMILES C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)\C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0879