Learn More
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida, con 10% de TMCS
Código de producto. 11329307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329307 25 g 25 g
11319307 5 g 5 g
11309307 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040174.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,403 g/mol
La N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida es un potente reactivo de sililación útil en GC y GC-MS para la derivatización de una amplia gama de grupos funcionales en condiciones suaves. NO. También se utiliza en el ensayo de detección electroquímica HPLC de 8-oxo-desoxiguanosina y ?8-oxo-guanina.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25561-30-2
Fórmula molecular C8H18F3NOSi2
Peso molecular (g/mol) 257.403
Número MDL MFCD00008269
Clave InChI XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Sinónimo bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
Nombre IUPAC Trimetilsililo (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-trimetilsililetianimidato
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Nombre de nota with 10% TMCS
Color De incoloro a amarillo
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2924
Beilstein 3607620
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (hydrolyses),and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.4
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación