Learn More
N,O-Bis(trimetilsilil)hidroxilamina, 97%
Código de producto. 10681555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10681555 25 g Frasco de vidrio 25 g
10444653 1 g Frasco de vidrio 1 g
10451831 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10681555 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215980250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22737-37-7 | C6H19NOSSi2 | 177,39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22737-37-7
Fórmula molecular C6H19NOSi2
Peso molecular (g/mol) 177.39
Número MDL MFCD00008266
Clave InChI ZAEUMMRLGAMWKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,o-bis trimethylsilyl hydroxylamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl oxy silylamine, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl oxy, 2,2,5,5-tetramethyl-3-oxa-4-aza-2,5-disilahexane, acmc-209fyl, hydroxylamine, 2tms derivative, n,o-bis-trimethylsilylhydroxylamine, n,o-bis trimethylsilyl hydroxylamin, n,o-bis-trimethylsilyl hydroxylamine
PubChem CID 89815
SMILES C[Si](C)(C)NO[Si](C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material N, O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 78.0°C to 80.0°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiONHSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4112
Cantidad 25 g
Fieser 06,58; 08,523; 09,512; 06,183; 10,142; 12,183; 13,110; 16,128
Gravedad específica 0.83
Nombre IUPAC [dimetil-(trimetilsililoxiamino)silil]metano
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.4
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación