Learn More
N,O-bis(trimetilsilil)acetamida, TRC
Código de producto. 30347757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347757 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30347757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB588675100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
CAS 10416-59-8
Fórmula molecular C8H21NOSi2
Cantidad 100 g
Sinónimo BSA, BSiA, Bis(trimethylsilyl)acetamide, Bis(trimethylsilyl)acetimidate, Dynasylan, BSA, LS 7270, N,O-Bis(trimethylsillyl)acetamide, N-(Trimethylsilyl)acetimidic Acid Trimethylsilyl Ester, N-(Trimethylsilyl)ethanimidic Acid Trimethylsilyl Ester, O,N-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
SMILES C\C(=N/[Si](C)(C)C)\O[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC N-trimetilsililetanimidato de trimetilsililo
Peso molecular (g/mol) 203.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1162