Learn More
Acetamida de N,O-bis(trimetilsilil), para la cromatografía de gases, Fisher Chemical
Código de producto. 10610321 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10610321 10 mL 10 ML
1 options
Código de producto. 10610321 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/3640/03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 10416-59-8
Punto de fusión -8°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 71°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H21NOSI2
Número MDL 8270
Cantidad 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.43g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.