Learn More
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362695 100 g 100 g
11342695 5 g 5 g
11352695 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362695 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00183.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10416-59-8 | C8H21NOSi2 | 203.43 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide is used as a regioselective desulfation reagent as well as a preparatory agent for carbohydrate and alcohol trimethylsilyl ethers. It is also used for the derivatization of polar functional groups such as carboxylic acids, phenols, steroids, amines, alcohols, alkaloids and amides. It is employed in the formation of stable trimethylsilyl derivatives. Further, it is used in analytical chemistry for the derivatization of compounds in analysis to increase their volatility and to introduce the trimethylsilyl protecting group in organic synthesis. In addition to this, it is used in the protection of hydroxyl groups in natural products, functional groups in organic intermediates and derivatization reagent for gas chromatography-Mass spectral analysis of phenolic acids in fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,O-bis(trimetilsilil)acetamida se utiliza como reactivo de desulfatación regioselectivo, y también como agente preparatorio para los éteres de carbohidratos y alcohol trimetilsililo. También se utiliza para la derivatización de grupos funcionales polares como ácidos carboxílicos, fenoles, esteroides, aminas, alcoholes, alcaloides y amidas. Se emplea en la formación de derivados estables de trimetilsililo. Además, se utiliza en química analítica para la derivatización de compuestos en análisis para aumentar su volatilidad e introducir el grupo de protección trimetilsililo en la síntesis orgánica. También se utiliza en la protección de grupos hidroxilos en productos naturales, grupos funcionales en productos intermediarios orgánicos y reactivos de derivatización para cromatografía de gases-análisis espectral de masas de ácidos fenólicos en frutas.
Solubilidad
Miscible con muchos disolventes apróticos no polares y polares.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes agua y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10416-59-8
Fórmula molecular C8H21NOSi2
Peso molecular (g/mol) 203.43
Número MDL MFCD00008270
Clave InChI SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
PubChem CID 6913588
SMILES CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 71°C to 73°C (35mmHg)
Nombre del producto químico o material N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Punto de fusión -24°C
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Índice de refracción 1.417
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.829
Número UN UN2920
Beilstein 1306669
Información de solubilidad Miscible with many nonpolar and polar aprotic solvents.
Nombre IUPAC Trimetilsilil (1E)-N-trimetilsililetanimidato
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.43
Porcentaje de pureza 95%