Learn More
N,O-bis(benciloxicarbonil) halofuginona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,O-Bis(benzyloxycarbonyl) Halofuginone |
| CAS | 1246816-41-0 |
| Fórmula molecular | C32H29BrClN3O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2R,3S)-rel-2-[3-(7-Bromo-6-chloro-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)-2-oxopropyl]-3-[[(phenylmethoxy)carbonyl]oxy]-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H29BrClN3O7/c33-25-16-27-24(15-26(25)34)30(39)36(20-35-27)17-23(38)14-28-29(44-32(41)43-19-22-10-5-2-6-11-22)12-7-13-37(28)31(40)42-18-21-8-3-1-4-9-21/h1-6,8-11,15-16,20,28-29H,7,12-14,17-19H2/t28-,29+/m0/s1 |
| SMILES | Clc1cc2C(=O)N(CC(=O)C[C@H]3[C@@H](CCCN3C(=O)OCc4ccccc4)OC(=O)OCc5ccccc5)C=Nc2cc1Br |
| Nombre IUPAC | (2S,3R)-2-[3-(7-bromo-6-cloro-4-oxoquinazolin-3-il)-2-oxopropil]-3-fenilmetoxicarboniloxipiperidina-1-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 682.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 681.0877 |