Learn More
N,O-bis-(4-clorobenzoil)tiramina, Mikromol™
Código de producto. 17951506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951506 25 mg 25 miligramos
17953246 100 mg 100 miligramos
30462356 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17951506 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0063.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,O-bis-(4-clorobenzoil)tiramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine
CAS 41859-56-7
Nombres de analitos o componentes N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H17 Cl2 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17Cl2NO3/c23-18-7-3-16(4-8-18)21(26)25-14-13-15-1-11-20(12-2-15)28-22(27)17-5-9-19(24)10-6-17/h1-12H,13-14H2,(H,25,26)
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCc2ccc(OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)cc2
Nombre IUPAC 4-clorobenzoato de [4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 414.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.0585 g/mol