Learn More
N-Nornuciferine, MedChemExpress
Código de producto. 16489258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489258 10 mg 10 miligramos
16461678 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16489258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2129
MedChemExpress N-Nornuciferine is an aporphine alkaloid in lotus leaf that significantly inhibits CYP2D6 with IC50 and Ki of 3.76 and 2.34 μM, respectively.
N-Nornuciferine is an aporphine alkaloid in lotus leaf that significantly inhibits CYP2D6 with IC50 and Ki of 3.76 and 2.34 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nornuciferine
CAS 4846-19-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19NO2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (355.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C2=C3C(CCN[C@]3([H])CC4=CC=CC=C24)=C1
Peso molecular (g/mol) 281.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.35
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation