Learn More
N-Norbimatoprost, TRC
Código de producto. 30138482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138482 5 mg 5 miligramos
30134516 10 mg 10 miligramos
30006872 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6611105MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155205-89-3
Fórmula molecular C23H33NO4
Peso molecular (g/mol) 387.51
Nombre IUPAC (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxi-5-fenilpent-1-enil]ciclopentilo]hept-5-enamida
SMILES NC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Norbimatoprost
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H33NO4/c24-23(28)11-7-2-1-6-10-19-20(22(27)16-21(19)26)15-14-18(25)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h1,3-6,8-9,14-15,18-22,25-27H,2,7,10-13,16H2,(H2,24,28)/b6-1-,15-14+/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.241